Tlačiť
Lithium perchlorate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
431567-250G 431567-50G
SIAL431567-250GEA 989.57 EUR
SIAL431567-250G SIAL431567-50G
Lithium perchlorate, Sigma-Aldrich®
Lithium perchlorate
Vzorec: ClLiO₄
Teplota varu: 430 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 236…237 °C
Hustota: 2,42 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011079
Číslo CAS: 7791-03-9
EINECS: 232-237-2
OSN: 1481
ADR: 5.1,II
Merck Index: 13,05561