Tlačiť
Chořid rubidny, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
204250-10G 204250-50G
SIAL204250-10GEA 356.2 EUR
SIAL204250-10G SIAL204250-50G
Chořid rubidny, Sigma-Aldrich®
Chořid rubidny
Vzorec: RbCl
Teplota varu: 1390 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 715 °C
Hustota: 2,8 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011187
Číslo CAS: 7791-11-9
EINECS: 232-240-9