Chlorid draselný 99.0-100.5%, granular, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Dodávateľ: Avantor Performance Materials
Varování
|
6858-26EA
3909.35
EUR
6858-26
6858-20
6858-04
Chlorid draselný 99.0-100.5%, granular, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Chlorid draselný
Vzorec:
KCl Teplota varu: 1420 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 773 °C Hustota: 1,98 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011360 Číslo CAS: 7447-40-7 EINECS: 231-211-8 Merck Index: 14,07621 |
Výsledky špecifikačného testu
Meets ACS Reagent Chemical Requirements | — |
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use | — |
ACS - Assay (as KCl) (dried basis) | 99.0 - 100.5 % |
ACS - Barium (Ba) | Passes Test |
ACS - Bromide (Br) | ≤0.01 % |
ACS - Calcium (Ca) | ≤0.002 % |
ACS - Chlorate and Nitrate (as NO₃) | ≤0.003 % |
ACS - Heavy Metals (as Pb) | ≤5 ppm |
ACS - Insoluble Matter | ≤0.005 % |
ACS - Iodide (I) | ≤0.002 % |
ACS - Iron (Fe) | ≤3 ppm |
ACS - Magnesium (Mg) | ≤0.001 % |
ACS - pH of 5% Solution at 25°C | 5.4 - 8.6 |
ACS - Phosphate (PO₄) | ≤5 ppm |
ACS - Sodium (Na) | ≤0.005 % |
ACS - Sulfate (SO₄) | ≤0.001 % |
ACS - Loss on Drying at 105°C | ≤1 % |