Tlačiť
Bromid draselný, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
451010-100G 451010-25G
SIAL451010-100GEA 377.06 EUR
SIAL451010-100G SIAL451010-25G
Bromid draselný, Sigma-Aldrich®
Bromid draselný
Vzorec: KBr
Teplota varu: 1435 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 730 °C
Hustota: 2,75 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011358
Číslo CAS: 7758-02-3
EINECS: 231-830-3
Merck Index: 13,07701