Tlačiť

Bromid draselný, Sigma-Aldrich®

Dodávateľ: Merck
Varování


M-Clarity™ quality level = MQ100

449962-10G 449962-50G
SIAL449962-10GEA 219.11 EUR
SIAL449962-10G SIAL449962-50G
Bromid draselný, Sigma-Aldrich®
Bromid draselný
Vzorec: KBr
Mw: 119
Teplota varu: 1435
Teplota tavenia: 730
Hustota: 2.75 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011358
Číslo CAS: 7758-02-3
EINECS: 231-830-3
Merck Index: 13,07701

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Viac About VWR