Tlačiť
Vizmutičnan sodný ≥80%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Sodium bismuthate, Sodium bismuth oxide
A14073.14 A14073.22 A14073.36
A14073.14EA 31.76 EUR
A14073.14 A14073.22 A14073.36
Vizmutičnan sodný ≥80%
Vizmutičnan sodný
Purity: 80% CAS No.: 12232-99-4 Molecular Formula: NaBiO3 Formula Weight: 279.97 Odour: Odourless Merck Reference: 14,8585 MDL No.: MFCD00003474
Vzorec: BiNaO₃
Mw: 279.97
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003474
Číslo CAS: 12232-99-4
EINECS: 235-455-6
Merck Index: 12,08728