Tlačiť
Vizmutičnan sodný ≥80% ACS
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Sodium bismuthate, Sodium bismuth oxide
33219.14 33219.22
33219.14EA 118.17 EUR
33219.14 33219.22
Vizmutičnan sodný ≥80% ACS
Vizmutičnan sodný
Purity: 80% min CAS No.: 12232-99-4 Molecular Formula: NaBiO3 Formula Weight: 279.97 Physical Form: Powder Sensitivity: Hygroscopic Appearance: Yellow to brown Odour: Odourless Solubility: Insoluble in cold water. Decomposes in hot water forming Bi2O3, NaOH, and oxygen Merck Reference: 14,8585 MDL No.: MFCD00003474
Manganese testing in iron, steel, ores
Vzorec: BiNaO₃
Mw: 279.97
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003474
Číslo CAS: 12232-99-4
EINECS: 235-455-6
Merck Index: 14,8585