Hydrogendifluorid draselný ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A13031.22
A13031.0E
A13031.36
A13031.22EA
39.11
EUR
A13031.22
A13031.0E
A13031.36
Hydrogendifluorid draselný ≥98%
Hydrogendifluorid draselný
Purity: 98%
CAS No.: 7789-29-9
Molecular Formula: KHF2
Formula Weight: 78.10
Odour: Odourless
pH: 1
Melting Point: 239° dec.
Merck Reference: 14,7610
UN No.: 1811
MDL No.: MFCD00011403
Vzorec:
HF₂K Teplota tavenia: 239 °C (rozkl.) Hustota: 2,370 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011403 Číslo CAS: 7789-29-9 EINECS: 232-156-2 OSN: 1811 ADR: 8,II Merck Index: 14,7610 |