Tlačiť
Hydrogendifluorid draselný ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A13031.22 A13031.0E A13031.36
A13031.22EA 39.11 EUR
A13031.22 A13031.0E A13031.36
Hydrogendifluorid draselný ≥98%
Hydrogendifluorid draselný
Purity: 98% CAS No.: 7789-29-9 Molecular Formula: KHF2 Formula Weight: 78.10 Odour: Odourless pH: 1 Melting Point: 239° dec. Merck Reference: 14,7610 UN No.: 1811 MDL No.: MFCD00011403
Vzorec: HF₂K
Teplota tavenia: 239 °C (rozkl.)
Hustota: 2,370
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011403
Číslo CAS: 7789-29-9
EINECS: 232-156-2
OSN: 1811
ADR: 8,II
Merck Index: 14,7610