Tlačiť
Dihydrogenwolframát, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Dihydrogen wolframate, Tungstic acid
95420-100G 95420-500G
SIAL95420-100GEA 130.77 EUR
SIAL95420-100G SIAL95420-500G
Dihydrogenwolframát, Sigma-Aldrich®
Dihydrogenwolframát
Vzorec: H₂O₄W
Číslo MDL: MFCD00011336
Číslo CAS: 7783-03-1
EINECS: 231-975-2