Tlačiť
Dihydrogenwolframát 99+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Dihydrogen wolframate, Tungstic acid
207611000 207615000
ACRO207611000EA 97.87 EUR
ACRO207611000 ACRO207615000
Dihydrogenwolframát 99+%
Dihydrogenwolframát
Vzorec: H₂O₄W
Mw: 249.85
Hustota: 5.5 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011336
Číslo CAS: 7783-03-1
EINECS: 231-975-2
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow to yellow-green Powder
Assay ≥99.0 %