Kyselina metafosforečná, lumps, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Dodávateľ: VWR Chemicals
|
Nebezpečí
|
20632.236EA
117.93
EUR
20632.236
20632.293
Kyselina metafosforečná, lumps, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Kyselina metafosforečná
Mixture of metaphosphoric acid and sodium metaphosphate (NaPO3 : 56 to 60%)
Vzorec:
(HPO₃)n Teplota varu: 260 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 21 °C Hustota: 2,4 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011351 Číslo CAS: 37267-86-0 EINECS: 253-433-4 OSN: 3260 ADR: 8,III |
Výsledky špecifikačného testu
Assay (calculated as HPO3) (39-45 %) | Passes test |
Assay (calculated as NaPO3) (55-61 %) | Passes test |
Heavy metals (as Pb) | Max. 20 ppm |
Substances reducing KMnO4 (as H3PO3) | Max. 100 ppm |
Cl (Chloride) | Max. 20 ppm |
SO4 (Sulphate) | Max. 100 ppm |
As (Arsenic) | Max. 5 ppm |
Ca (Calcium) | Max. 100 ppm |
Fe (Iron) | Max. 10 ppm |
Mn (Manganese) | Max. 5 ppm |