Tlačiť
4-Aminoantipyrin ≥98.0% analytical reagent
Dodávateľ: VWR Chemicals
Varování
Synonymá: 4-Amino-2,3-dimethyl-1-phenyl-3-pyrazolin-5-one, Ampyrone, 4-Aminophenazone
21161.122EA 59.37 EUR
21161.122 21161.188
4-Aminoantipyrin ≥98.0% analytical reagent
4-Aminoantipyrin
Vzorec: C₁₁H₁₃N₃O
Teplota tavenia: 107…109 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003145
Číslo CAS: 83-07-8
EINECS: 201-452-3
Merck Index: 13,00596
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay Min. 98.0 %
Suitable as phenol reagent Passes test
Melting point 106 - 109 °C
Loss on drying (90°C) Max. 0.5 %
Ignition residue (SO4) Max. 0.1 %