Tlačiť
4-Aminoantipyrin analytical reagent, Supelco®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: 4-Amino-2,3-dimethyl-1-phenyl-3-pyrazolin-5-one, Ampyrone, 4-Aminophenazone
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.07293.0010 1.07293.0100
1.07293.0010EA 95.07 EUR
1.07293.0010 1.07293.0100
4-Aminoantipyrin analytical reagent, Supelco®
4-Aminoantipyrin
Vzorec: C₁₁H₁₃N₃O
Teplota tavenia: 107…109 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003145
Číslo CAS: 83-07-8
EINECS: 201-452-3
Merck Index: 13,00596
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility 56 g/l (20 °C)
Melting Point 107 - 109 °C
Molar Mass 203.24 g/mol
Bulk Density 430 kg/m3
pH 7.1 (100 g/l, H2O, 20 °C) (slurry)