4-Aminoantipyrin 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
4-Amino-2,3-dimethyl-1-phenyl-3-pyrazolin-5-one, Ampyrone, 4-Aminophenazone
A13846.0E
A13846.22
A13846.36
A13846.0EEA
1471.72
EUR
A13846.0E
A13846.22
A13846.36
4-Aminoantipyrin 97%
4-Aminoantipyrin
Purity: 97%
CAS No.: 83-07-8
Molecular Formula: C11H13N3O
Formula Weight: 203.25
Physical Form: Powder
Appearance: Yellow to pale brown
Melting Point: 106-110°
Beilstein Reference: 181635
Merck Reference: 14,591
MDL No.: MFCD00003145
Vzorec:
C₁₁H₁₃N₃O Teplota tavenia: 106…110 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003145 Číslo CAS: 83-07-8 EINECS: 201-452-3 Merck Index: 14,591 |