Tlačiť
4-(Dimethylamino)antipyrine ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2,3-Dimethyl-4-(dimethylamino)-1-phenyl-3-pyrazolin-5-one, 4-(Dimethylamino)phenazone
B21436.0B B21436.18 B21436.30
B21436.0BEA 981.55 EUR
B21436.0B B21436.18 B21436.30
4-(Dimethylamino)antipyrine ≥98%
4-(Dimethylamino)antipyrine
Purity: 98+% CAS No.: 58-15-1 Molecular Formula: C13H17N3O Formula Weight: 231.30 Odour: Odourless Melting Point: 105-109° UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00003142
Vzorec: C₁₃H₁₇N₃O
Teplota tavenia: 105…109 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003142
Číslo CAS: 58-15-1
EINECS: 200-365-8
OSN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,474