Tlačiť
4-(Dimethylamino)antipyrine 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2,3-Dimethyl-4-(dimethylamino)-1-phenyl-3-pyrazolin-5-one, 4-(Dimethylamino)phenazone
115740050 115741000 115740010 115740250
ACRO115740050EA 31.89 EUR
ACRO115740050 ACRO115741000 ACRO115740010 ACRO115740250
4-(Dimethylamino)antipyrine 97%
4-(Dimethylamino)antipyrine
Vzorec: C₁₃H₁₇N₃O
Teplota tavenia: 105…110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003142
Číslo CAS: 58-15-1
EINECS: 200-365-8
OSN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,00495
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 105 to 110 °C
Titration with HClO4 ≥96.0 %
Specific optical rotation -15° to -18° (20 °C, 589 nm) (c=10, EtOH)