Tlačiť
Fenazon 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2,3-Dimethyl-1-phenyl-3-pyrazolin-5-one, Antipyrine
104971000 104975000
ACRO104971000EA 67.79 EUR
ACRO104971000 ACRO104975000
Fenazon 99%
Fenazon
Vzorec: C₁₁H₁₂N₂O
Teplota varu: 319 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 109…113 °C
Hustota: 1,25 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003146
Číslo CAS: 60-80-0
EINECS: 200-486-6
Merck Index: 12,00757
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 109 to 113 °C
Titration Iodimetric ≥98.5 %
Specific optical rotation +33° to +37° (20 °C, 589 nm) (c=0.6, ethanol)
Titration with HClO4 98.0 to 102.0 % (On dried basis)
Heavy metals (as Pb) ≤50 ppm
Impurity ≤2.0 % Sodium deoxycholate