1-(3-Hydroxyphenyl)piperazine ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
3-(Piperazin-1-yl)phenol, m-(1-Piperazinyl)phenol, 3-(1-Piperazinyl)phenol
L18702.06
L18702.14
L18702.06EA
38.27
EUR
L18702.06
L18702.14
1-(3-Hydroxyphenyl)piperazine ≥97%
1-(3-Hydroxyphenyl)piperazine
Purity: 98%
CAS No.: 59817-32-2
Molecular Formula: C10H14N2O
Formula Weight: 178.24
Melting Point: 205-208°
Beilstein Reference: 4248583
UN No.: 3263
MDL No.: MFCD00052896
Vzorec:
C₁₀H₁₄N₂O Teplota tavenia: 205…208 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00052896 Číslo CAS: 59817-32-2 OSN: 3263 ADR: 8,III |