1-(2-Hydroxyphenyl)piperazine ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
o-(1-Piperazinyl)phenol, 2-(1-Piperazinyl)phenol
B20252.09
B20252.18
B20252.09EA
54.55
EUR
B20252.09
B20252.18
1-(2-Hydroxyphenyl)piperazine ≥98%
1-(2-Hydroxyphenyl)piperazine
Purity: 98%
CAS No.: 1011-17-2
Molecular Formula: C10H14N2O
Formula Weight: 178.24
Melting Point: 122-127°
Beilstein Reference: 10646
UN No.: 3263
MDL No.: MFCD00190246
Vzorec:
C₁₀H₁₄N₂O Teplota varu: 318 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 122…127 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00190246 Číslo CAS: 1011-17-2 EINECS: 213-782-5 OSN: 3263 ADR: 8,III |