1-(4-Nitrophenyl)piperazine 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
L18700.14
L18700.06
L18700.22
L18700.14EA
124.17
EUR
L18700.14
L18700.06
L18700.22
1-(4-Nitrophenyl)piperazine 98%
1-(4-Nitrophenyl)piperazine
Purity: 98+%
CAS No.: 6269-89-2
Molecular Formula: C10H13N3O2
Formula Weight: 207.23
Melting Point: 129-133°
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00005961
Vzorec:
C₁₀H₁₃N₃O₂ Mw: 207.23 Teplota tavenia: 129…133 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00005961 Číslo CAS: 6269-89-2 EINECS: 228-443-7 OSN: 2811 ADR: 6.1 III |