Tlačiť
1-(4-Nitrophenyl)piperazine 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
124940050 124940250 124941000
ACRO124940050EA 38.61 EUR
ACRO124940050 ACRO124940250 ACRO124941000
1-(4-Nitrophenyl)piperazine 98%
1-(4-Nitrophenyl)piperazine
Vzorec: C₁₀H₁₃N₃O₂
Mw: 207.23
Teplota tavenia: 130…134 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005961
Číslo CAS: 6269-89-2
EINECS: 228-443-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow to ochre Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 130 to 134 °C
HPLC ≥97.5 %