Tlačiť
PIPES, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Piperazine-1,4-bis(2-ethanesulphonic acid), 2,2'-(Piperazine-1,4-diyl)diethanesulphonic acid, Piperazine-N,N'-bis-2-ethanesulphonic acid, 2,2'-(Piperazine-1,4-diyl)bis(ethanesulphonic) acid
M-Clarity™ quality level = MQ400
P1851-100G P1851-1KG P1851-25G P1851-500G
SIALP1851-100GEA 440.83 EUR
SIALP1851-100G SIALP1851-1KG SIALP1851-25G SIALP1851-500G
PIPES, Sigma-Aldrich®
PIPES
Vzorec: C₈H₁₈N₂O₆S₂
Teplota varu: 499 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 300 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006159
Číslo CAS: 5625-37-6
EINECS: 227-057-6
Merck Index: 12,07633
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5192468b680c7bea85a31a131811618356a531b9&vid=ef0e3d488c68ea7f6f583fede6ebf7d2196392b7&prid=web&clid=SAPDAM