Tlačiť
PIPES 98.5+% for biochemistry
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Piperazine-1,4-bis(2-ethanesulphonic acid), 2,2'-(Piperazine-1,4-diyl)diethanesulphonic acid, Piperazine-N,N'-bis-2-ethanesulphonic acid, 2,2'-(Piperazine-1,4-diyl)bis(ethanesulphonic) acid
172610250 172611000 172610025 172615000
ACRO172610250EA 56.16 EUR
ACRO172610250 ACRO172611000 ACRO172610025 ACRO172615000
PIPES 98.5+% for biochemistry
PIPES
Vzorec: C₈H₁₈N₂O₆S₂
Teplota varu: 499 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: >300 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006159
Číslo CAS: 5625-37-6
EINECS: 227-057-6
Merck Index: 12,07633
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5192468b680c7bea85a31a131811618356a531b9&vid=ef0e3d488c68ea7f6f583fede6ebf7d2196392b7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 %
UV at 280 nm A: ≤0.04
Titration with NaOH ≥98.50 %
Iron (Fe) ≤15 ppm
Lead (Pb) ≤5 ppm