1-(3-Hydroxypropyl)piperazine ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
1-Piperazinepropanol, 3-Piperazin-1-ylpropanol, 3-(Piperazin-1-yl)propan-1-ol
H50290.03
H50290.06
H50290.03EA
90.65
EUR
H50290.03
H50290.06
1-(3-Hydroxypropyl)piperazine ≥98%
1-(3-Hydroxypropyl)piperazine
Purity: 98%
CAS No.: 5317-32-8
Molecular Formula: C7H16N2O
Formula Weight: 144.22
Melting Point: 48-52°
MDL No.: MFCD00023132
Vzorec:
C₇H₁₆N₂O Teplota varu: 264 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 48…52 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00023132 Číslo CAS: 5317-32-8 EINECS: 226-176-0 |