1-(2-Hydroxyethyl)piperazine ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
N-(2-Hydroxyethyl)piperazine, 2-(1-Piperazinyl)ethanol, 2-Piperazin-1-ylethanol
A17215.09
A17215.22
A17215.36
A17215.09EA
38.15
EUR
A17215.09
A17215.22
A17215.36
1-(2-Hydroxyethyl)piperazine ≥98%
1-(2-Hydroxyethyl)piperazine
Purity: 98+%
CAS No.: 103-76-4
Molecular Formula: C6H14N2O
Formula Weight: 130.19
Flash Point: 135°(275°F)
Refractive Index: 1.5065
Odour: Amine-like
pH: 12.3
Melting Point: -39°
Boiling Point: 242-246°
Beilstein Reference: 104361
MDL No.: MFCD00005970
Vzorec:
C₆H₁₄N₂O Teplota varu: 242…246 °C Teplota tavenia: –39 °C Hustota: 1,060 Teplota vzplanutia: 135 °C (275 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00005970 Číslo CAS: 103-76-4 EINECS: 203-142-3 |