Tlačiť
1-(2-Hydroxyethyl)piperazine 98.5%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: N-(2-Hydroxyethyl)piperazine, 2-(1-Piperazinyl)ethanol, 2-Piperazin-1-ylethanol
121191000 121195000
ACRO121191000EA 56.56 EUR
ACRO121191000 ACRO121195000
1-(2-Hydroxyethyl)piperazine 98.5%
1-(2-Hydroxyethyl)piperazine
Vzorec: C₆H₁₄N₂O
Teplota varu: ∼246 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –38,5 °C
Hustota: 1,06 g/cm³
Teplota vzplanutia: 135 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005970
Číslo CAS: 103-76-4
EINECS: 203-142-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Viscous liquid (May discolor to yellow on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5055 to 1.5075 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥98.0 %