Tlačiť
Homopiperazine, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 1,4-Diazepane, 1,4-Diazacycloheptane, Perhydro-1,4-diazepine
M-Clarity™ quality level = MQ200
H16604-100G H16604-25G
SIALH16604-100GEA 221.82 EUR
SIALH16604-100G SIALH16604-25G
Homopiperazine, Sigma-Aldrich®
Homopiperazine
Vzorec: C₅H₁₂N₂
Teplota varu: 169 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 43 °C
Číslo MDL: MFCD00006933
Číslo CAS: 505-66-8
EINECS: 208-016-1