Izoforón, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
|
Varování
|
Synonymá:
3,5,5-Trimethyl-2-cyclohexen-1-one, 3,5,5-Trimethylcyclohex-2-enone
M-Clarity™ quality level = MQ300
W355305-1KG
W355305-20KG
W355305-5KG
W355305-SAMPLE
SIALW355305-1KGEA
88.25
EUR
SIALW355305-1KG
SIALW355305-20KG
SIALW355305-5KG
SIALW355305-SAMPLE
Izoforón, Sigma-Aldrich®
Izoforón
Vzorec:
C₉H₁₄O Teplota varu: 215 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: –8 °C Hustota: 0,922 g/cm³ (20 °C) Teplota vzplanutia: 86 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00001584 Číslo CAS: 78-59-1 EINECS: 201-126-0 Merck Index: 13,05215 |