Izoforón, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
|
Varování
|
Synonymá:
3,5,5-Trimethyl-2-cyclohexen-1-one, 3,5,5-Trimethylcyclohex-2-enone
M-Clarity™ quality level = MQ200
I18709-100ML
I18709-1L
I18709-5ML
SIALI18709-100MLEA
30.57
EUR
SIALI18709-100ML
SIALI18709-1L
SIALI18709-5ML
Izoforón, Sigma-Aldrich®
Izoforón
Vzorec:
C₉H₁₄O Teplota varu: 215 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: –8 °C Hustota: 0,922 g/cm³ (20 °C) Teplota vzplanutia: 86 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00001584 Číslo CAS: 78-59-1 EINECS: 201-126-0 Merck Index: 13,05215 |