Tlačiť
Izoforón, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: 3,5,5-Trimethyl-2-cyclohexen-1-one, 3,5,5-Trimethylcyclohex-2-enone
M-Clarity™ quality level = MQ200
I18709-100ML I18709-1L I18709-5ML
SIALI18709-100MLEA 30.57 EUR
SIALI18709-100ML SIALI18709-1L SIALI18709-5ML
Izoforón, Sigma-Aldrich®
Izoforón
Vzorec: C₉H₁₄O
Teplota varu: 215 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –8 °C
Hustota: 0,922 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 86 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001584
Číslo CAS: 78-59-1
EINECS: 201-126-0
Merck Index: 13,05215