Izoforón for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
|
Varování
|
Synonymá:
3,5,5-Trimethyl-2-cyclohexen-1-one, 3,5,5-Trimethylcyclohex-2-enone
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.04807.0100
8.04807.1000
8.04807.2500
8.04807.0100EA
28
EUR
8.04807.0100
8.04807.1000
8.04807.2500
Izoforón for synthesis, Sigma-Aldrich®
Izoforón
Vzorec:
C₉H₁₄O Teplota varu: 215 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: –8 °C Hustota: 0,922 g/cm³ (20 °C) Teplota vzplanutia: 86 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00001584 Číslo CAS: 78-59-1 EINECS: 201-126-0 Merck Index: 13,05215 |
Výsledky špecifikačného testu
Solubility | 14.5 g/l (20 °C) |
Melting Point | -8 °C |
Molar Mass | 138.21 g/mol |
Boiling Point | 210 - 216 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 0.33 hPa (20 °C) |
Flash Point | 85 °C |
Refractive Index | 1.4759 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 0.8 - 3.8 %(V) |
Density | 0.92 g/cm3 (20 °C) |
pH | (H2O, 20 °C) neutral,Aqueous solution |
Ignition Point | 460 °C |
Synonyms | 3,5,5-Trimethyl-2-cyclohexen-1-one |
Hill Formula | C9H14O |