Izoforón ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
3,5,5-Trimethyl-2-cyclohexen-1-one, 3,5,5-Trimethylcyclohex-2-enone
A14844.0F
A14844.AK
A14844.AP
A14844.0FEA
139.19
EUR
A14844.0F
A14844.AK
A14844.AP
Izoforón ≥97%
Izoforón
Purity: 97%
CAS No.: 78-59-1
Molecular Formula: C9H14O
Formula Weight: 138.21
Flash Point: 84°(183°F)
Refractive Index: 1.4780
Melting Point: -8°
Boiling Point: 99°/18mm
Beilstein Reference: 1280721
Merck Reference: 14,5196
MDL No.: MFCD00001584
Vzorec:
C₉H₁₄O Teplota varu: 99 °C (18 mmHg) Teplota tavenia: –8 °C Hustota: 0,922 Teplota vzplanutia: 84 °C (183 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00001584 Číslo CAS: 78-59-1 EINECS: 201-126-0 Merck Index: 14,5196 |