Cyclopropyl methyl ketone ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A13540.14
A13540.22
A13540.36
A13540.14EA
43.72
EUR
A13540.14
A13540.22
A13540.36
Cyclopropyl methyl ketone ≥99%
Cyclopropyl methyl ketone
Purity: 99%
CAS No.: 765-43-5
Molecular Formula: C5H8O
Formula Weight: 84.12
Flash Point: 16°(61°F)
Refractive Index: 1.4240
Melting Point:
Vzorec:
C₅H₈O Teplota varu: 113…114 °C Teplota tavenia: < –70 °C Hustota: 0,898 Teplota vzplanutia: 16 °C (61 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00001297 Číslo CAS: 765-43-5 EINECS: 212-146-4 OSN: 1992 ADR: 3,II |