Tlačiť
Cyclopropyl methyl ketone ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A13540.14 A13540.22 A13540.36
A13540.14EA 43.72 EUR
A13540.14 A13540.22 A13540.36
Cyclopropyl methyl ketone ≥99%
Cyclopropyl methyl ketone
Purity: 99% CAS No.: 765-43-5 Molecular Formula: C5H8O Formula Weight: 84.12 Flash Point: 16°(61°F) Refractive Index: 1.4240 Melting Point: -70° Boiling Point: 113-114° Beilstein Reference: 1633817 UN No.: 1992 MDL No.: MFCD00001297
Vzorec: C₅H₈O
Teplota varu: 113…114 °C
Teplota tavenia: < –70 °C
Hustota: 0,898
Teplota vzplanutia: 16 °C (61 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001297
Číslo CAS: 765-43-5
EINECS: 212-146-4
OSN: 1992
ADR: 3,II