Tlačiť
1,2-Epoxycyclohexane 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Epoxycyclohexane, Cyclohexene oxide
111211000 111215000
ACRO111211000EA 34.38 EUR
ACRO111211000 ACRO111215000
1,2-Epoxycyclohexane 98%
1,2-Epoxycyclohexane
Vzorec: C₆H₁₀O
Teplota varu: 129 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –40 °C
Hustota: 0,97 g/cm³
Teplota vzplanutia: 27 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005162
Číslo CAS: 286-20-4
EINECS: 206-007-7
OSN: 2920
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4500 to 1.4540 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
BSC Certification Passes