Tlačiť
3-Quinolinecarboxylic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
177148-1G 177148-25G 177148-5G
SIAL177148-1GEA 89.33 EUR
SIAL177148-1G SIAL177148-25G SIAL177148-5G
3-Quinolinecarboxylic acid, Sigma-Aldrich®
3-Quinolinecarboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₇NO₂
Mw: 173.17
Teplota varu: 345
Teplota tavenia: 282…283 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006770
Číslo CAS: 6480-68-8
EINECS: 229-337-3