2-tert-Butyl-p-cresol ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
B23545.22
B23545.36
B23545.22EA
38.71
EUR
B23545.22
B23545.36
2-tert-Butyl-p-cresol ≥99%
2-tert-Butyl-p-cresol
Purity: 99%
CAS No.: 2409-55-4
Molecular Formula: C11H16O
Formula Weight: 164.25
Flash Point: 105°(221°F)
Melting Point: 49-54°
Boiling Point: 237°
Beilstein Reference: 1817645
UN No.: 2430
MDL No.: MFCD00002381
Vzorec:
C₁₁H₁₆O Teplota varu: 237 °C Teplota tavenia: 49…54 °C Hustota: 0,961 g/cm³ (20 °C) Teplota vzplanutia: 105 °C (221 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00002381 Číslo CAS: 2409-55-4 EINECS: 219-314-6 OSN: 2430 ADR: 8,III |