Tlačiť
2-tert-Butyl-p-cresol 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-tert-Butyl-2-hydroxy-5-methylbenzene, 2-tert-Butyl-4-methylphenol, 3-tert-Butyl-4-hydroxytoluene
107960050 107961000 107965000
ACRO107960050EA 33.21 EUR
ACRO107960050 ACRO107961000 ACRO107965000
2-tert-Butyl-p-cresol 99%
2-tert-Butyl-p-cresol
Vzorec: C₁₁H₁₆O
Teplota varu: 244 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 50…53 °C
Hustota: 0,961 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 105 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002381
Číslo CAS: 2409-55-4
EINECS: 219-314-6
OSN: 2430
ADR: 8,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to yellow to light beige Crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 50 to 53 °C
GC ≥98.5 %