Tlačiť
Disoprofol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Propofol, 1,3-Di(methylethyl)-2-hydroxybenzene, 2,6-Diisopropylphenol, 2,6-Bisisopropylphenol
M-Clarity™ quality level = MQ100
D126608-100G D126608-5G
SIALD126608-100GEA 66.99 EUR
SIALD126608-100G SIALD126608-5G
Disoprofol, Sigma-Aldrich®
Disoprofol
Vzorec: C₁₂H₁₈O
Teplota varu: 256 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 18 °C
Hustota: 1,032 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00008885
Číslo CAS: 2078-54-8
EINECS: 218-206-6
Merck Index: 13,07927