Tlačiť
Disoprofol ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Propofol, 1,3-Di(methylethyl)-2-hydroxybenzene, 2,6-Diisopropylphenol, 2,6-Bisisopropylphenol
L06841.22 L06841.14 L06841.36
L06841.22EA 125.95 EUR
L06841.22 L06841.14 L06841.36
Disoprofol ≥97%
Disoprofol
Purity: 97% CAS No.: 2078-54-8 Molecular Formula: C12H18O Formula Weight: 178.28 Flash Point: 113°(235°F) Density: 0.962 Refractive Index: 1.5140 Melting Point: 17-18° Boiling Point: 254-256° Beilstein Reference: 1866484 Merck Reference: 14,7834 MDL No.: MFCD00008885
An anesthetic that exhibits direct activation of the GABA-A receptor
Vzorec: C₁₂H₁₈O
Teplota varu: 254…256 °C
Teplota tavenia: 17…18 °C
Hustota: 0,962
Teplota vzplanutia: 113 °C (235 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008885
Číslo CAS: 2078-54-8
EINECS: 218-206-6
Merck Index: 14,7834