Tlačiť
ω-Bromo-4-methylacetophenone 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
170390050 170390250 170391000
ACRO170390050EA 58.16 EUR
ACRO170390050 ACRO170390250 ACRO170391000
ω-Bromo-4-methylacetophenone 97%
ω-Bromo-4-methylacetophenone
Vzorec: C₉H₉BrO
Teplota varu: 105 °C (0,1 -rr)
Teplota tavenia: 52…53 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000203
Číslo CAS: 619-41-0
EINECS: 210-595-0
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %