4'-Cyclohexylacetophenone ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
p-Cyclohexylacetophenone
B20838.06
B20838.14
B20838.22
B20838.06EA
33.17
EUR
B20838.06
B20838.14
B20838.22
4'-Cyclohexylacetophenone ≥99%
4'-Cyclohexylacetophenone
Purity: 99%
CAS No.: 18594-05-3
Molecular Formula: C14H18O
Formula Weight: 202.30
Melting Point: 66-70°
Boiling Point: 179-181°/14mm
MDL No.: MFCD00001453
Vzorec:
C₁₄H₁₈O Teplota varu: 179…181 °C (14 mmHg) Teplota tavenia: 66…70 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00001453 Číslo CAS: 18594-05-3 EINECS: 242-432-4 |