Tlačiť
Chloramin T trihydrát for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Tosylchloramide sodium trihydrate, Chlorine bleaching solution, Chloramine T trihydrate, Chloramine T sodium salt trihydrate, Sodium chloro(tosyl)amide trihydrate, N-Chloro-4-toluenesulphonamide sodium salt
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18705.0005 8.18705.0250 8.18705.1000
8.18705.0005EA 29.28 EUR
8.18705.0005 8.18705.0250 8.18705.1000
Chloramin T trihydrát for synthesis, Sigma-Aldrich®
Chloramin T trihydrát
Vzorec: CH₃C₆H₄SO₂NClNa·3H₂O
Mw: 281.69
Teplota tavenia: 167…170 °C
Hustota: 1.43 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 192 °C (ot. pohárek)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149066
Číslo CAS: 7080-50-4
EINECS: 204-854-7
OSN: 2928
ADR: 6.1 (8) II
Merck Index: 13,02085
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility 150 g/l (25 °C)
Molar Mass 281.69 g/mol
Bulk Density 540 - 680 kg/m3
Flash Point 192 °C
pH 8 - 10 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials