Tlačiť
Chloramin T trihydrát, extra pure, Supelco®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Tosylchloramide sodium trihydrate, Chlorine bleaching solution, Chloramine T trihydrate, Chloramine T sodium salt trihydrate, Sodium chloro(tosyl)amide trihydrate, N-Chloro-4-toluenesulphonamide sodium salt
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.02424.1000 1.02424.5000
1.02424.1000EA 342.48 EUR
1.02424.1000 1.02424.5000
Chloramin T trihydrát, extra pure, Supelco®
Chloramin T trihydrát
Vzorec: CH₃C₆H₄SO₂NClNa·3H₂O
Mw: 281.69
Teplota tavenia: 167…170 °C
Hustota: 1.43 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 192 °C (ot. pohárek)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00149066
Číslo CAS: 7080-50-4
EINECS: 204-854-7
OSN: 2928
ADR: 6.1 (8) II
Merck Index: 13,02085
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay (iodometric) 98.0 - 103.0 %
Identity (IR-spectrum) passes test
Appearance of solution passes test
pH-value (5 %; water) 8.0 - 10.0
Matter insoluble in ethanol ≤ 2 %
ortho compounds passes test
Residual solvents (ICH Q3C) excluded by manufactoring process