Chloramin T trihydrát, extra pure, Supelco®
Dodávateľ: Merck
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Tosylchloramide sodium trihydrate, Chlorine bleaching solution, Chloramine T trihydrate, Chloramine T sodium salt trihydrate, Sodium chloro(tosyl)amide trihydrate, N-Chloro-4-toluenesulphonamide sodium salt
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.02424.1000
1.02424.5000
1.02424.1000EA
342.48
EUR
1.02424.1000
1.02424.5000
Chloramin T trihydrát, extra pure, Supelco®
Chloramin T trihydrát
Vzorec:
CH₃C₆H₄SO₂NClNa·3H₂O Mw: 281.69 Teplota tavenia: 167…170 °C Hustota: 1.43 g/cm³ (20 °C) Teplota vzplanutia: 192 °C (ot. pohárek) Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD00149066 Číslo CAS: 7080-50-4 EINECS: 204-854-7 OSN: 2928 ADR: 6.1 (8) II Merck Index: 13,02085 |
Výsledky špecifikačného testu
Assay (iodometric) | 98.0 - 103.0 % |
Identity (IR-spectrum) | passes test |
Appearance of solution | passes test |
pH-value (5 %; water) | 8.0 - 10.0 |
Matter insoluble in ethanol | ≤ 2 % |
ortho compounds | passes test |
Residual solvents (ICH Q3C) | excluded by manufactoring process |