Tlačiť
Chloramin T trihydrát, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Tosylchloramide sodium trihydrate, Chlorine bleaching solution, Chloramine T trihydrate, Chloramine T sodium salt trihydrate, Sodium chloro(tosyl)amide trihydrate, N-Chloro-4-toluenesulphonamide sodium salt
M-Clarity™ quality level = MQ100
31224-100G 31224-1KG 31224-250G
SIAL31224-100GEA 31.28 EUR
SIAL31224-100G SIAL31224-1KG SIAL31224-250G
Chloramin T trihydrát, Sigma-Aldrich®
Chloramin T trihydrát
Vzorec: CH₃C₆H₄SO₂NClNa·3H₂O
Mw: 281.69
Teplota tavenia: 167…170 °C
Hustota: 1.43 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 192 °C (ot. pohárek)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149066
Číslo CAS: 7080-50-4
EINECS: 204-854-7
OSN: 3263
ADR: 8 III
Merck Index: 13,02085