Tlačiť
Chloramin T trihydrát 98.0-103.0% ACS
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
42374.22 42374.36
42374.22EA 65.78 EUR
42374.22 42374.36
Chloramin T trihydrát 98.0-103.0% ACS
Chloramin T trihydrát
Purity: 98.0-103.0% CAS No.: 7080-50-4 Molecular Formula: CH3C6H4SO2N(Cl)Na.3H2O Formula Weight: 281.69 (227.67anhy) Flash Point: 192°(377°F) Physical Form: Crystalline Sensitivity: Moisture Sensitive Appearance: White to pale yellow Odour: Chlorine-like pH: 8-10 Melting Point: 167-170° Beilstein Reference: 3924168 Merck Reference: 14,2075 UN No.: 3263 MDL No.: MFCD00149066
Reagent for selective oxidation of methionine
Vzorec: CH₃C₆H₄SO₂NClNa·3H₂O
Teplota tavenia: 167…170 °C
Hustota: 1,43 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 192 °C (377 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149066
Číslo CAS: 7080-50-4
EINECS: 204-854-7
OSN: 3263
ADR: 8,III
Merck Index: 14,2075