Tlačiť
Chloramin T trihydrát 97+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Tosylchloramide sodium trihydrate, Chlorine bleaching solution, Chloramine T trihydrate, Chloramine T sodium salt trihydrate, Sodium chloro(tosyl)amide trihydrate, N-Chloro-4-toluenesulphonamide sodium salt
227850010 227850250 227852500 227850050
ACRO227850010EA 155.02 EUR
ACRO227850010 ACRO227850250 ACRO227852500 ACRO227850050
Chloramin T trihydrát 97+%
Chloramin T trihydrát
Vzorec: CH₃C₆H₄SO₂NClNa·3H₂O
Mw: 281.69
Teplota tavenia: 170…177 °C (rozkl.)
Teplota vzplanutia: 192 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149066
Číslo CAS: 7080-50-4
EINECS: 204-854-7
OSN: 3263
ADR: 8 III
Merck Index: 13,02085
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Iodometric 97.0 to 103.0 %
Appearance of solution (5% in water) Clear solution
pH 9.0 to 11.0
Color of solution ≤25 APHA (5 % in water)