α,α-Dimethoxytoluene 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
Benzaldehyde dimethyl acetal
A11009.0E
A11009.22
A11009.36
A11009.0EEA
759.06
EUR
A11009.0E
A11009.22
A11009.36
α,α-Dimethoxytoluene 99%
α,α-Dimethoxytoluene
Purity: 99%
CAS No.: 1125-88-8
Molecular Formula: C9H12O2
Formula Weight: 152.20
Flash Point: 69°(156°F)
Refractive Index: 1.4935
Odour: Characteristic
Boiling Point: 196°
Beilstein Reference: 2044501
MDL No.: MFCD00008491
Vzorec:
C₉H₁₂O₂ Mw: 152.19 Teplota varu: 196 °C Hustota: 1.014 Teplota vzplanutia: 69 °C (156 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00008491 Číslo CAS: 1125-88-8 EINECS: 214-413-0 |