Tlačiť
α,α-Dimethoxytoluene 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Benzaldehyde dimethyl acetal
209791000 209792500 209790010 209790025
ACRO209791000EA 54.48 EUR
ACRO209791000 ACRO209792500 ACRO209790010 ACRO209790025
α,α-Dimethoxytoluene 98%
α,α-Dimethoxytoluene
Vzorec: C₉H₁₂O₂
Mw: 152.19
Teplota varu: 87…89 °C (18 mmHg)
Hustota: 1.01 g/cm³
Teplota vzplanutia: 69 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008491
Číslo CAS: 1125-88-8
EINECS: 214-413-0
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4910 to 1.4940 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %