Tlačiť
1,1-Dimethoxy-2-phenylethane ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Phenylacetaldehyde dimethyl acetal
A18730.22 A18730.36
A18730.22EA 37.97 EUR
A18730.22 A18730.36
1,1-Dimethoxy-2-phenylethane ≥98%
1,1-Dimethoxy-2-phenylethane
Purity: 98% CAS No.: 101-48-4 Molecular Formula: C10H14O2 Formula Weight: 166.22 Flash Point: 83°(181°F) Refractive Index: 1.4940 Boiling Point: 220° Beilstein Reference: 879360 MDL No.: MFCD00008487
Vzorec: C₆H₅CH₂CH(OCH₃)₂
Mw: 166.22
Teplota varu: 220 °C
Teplota tavenia: 62…64 °C
Hustota: 1.004
Teplota vzplanutia: 83 °C (181 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008487
Číslo CAS: 101-48-4
EINECS: 202-945-6