Tlačiť
4-Methoxybenzyl isothiocyanate 94%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
L12342.06 L12342.03
L12342.06EA 186.12 EUR
L12342.06 L12342.03
4-Methoxybenzyl isothiocyanate 94%
4-Methoxybenzyl isothiocyanate
Purity: 94% CAS No.: 3694-57-3 Molecular Formula: C9H9NOS Formula Weight: 179.24 Refractive Index: 1.5975 Odour: Irritating Boiling Point: 132-133°/0.7mm Beilstein Reference: 2089549 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00041117
Vzorec: C₉H₉NOS
Teplota varu: 132…133 °C (0,7 mmHg)
Hustota: 1,150
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00041117
Číslo CAS: 3694-57-3
ADR: 8,III