4-Methoxybenzyl isothiocyanate 94%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
L12342.06
L12342.03
L12342.06EA
186.12
EUR
L12342.06
L12342.03
4-Methoxybenzyl isothiocyanate 94%
4-Methoxybenzyl isothiocyanate
Purity: 94%
CAS No.: 3694-57-3
Molecular Formula: C9H9NOS
Formula Weight: 179.24
Refractive Index: 1.5975
Odour: Irritating
Boiling Point: 132-133°/0.7mm
Beilstein Reference: 2089549
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00041117
Vzorec:
C₉H₉NOS Teplota varu: 132…133 °C (0,7 mmHg) Hustota: 1,150 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00041117 Číslo CAS: 3694-57-3 ADR: 8,III |