Tlačiť
4-Iodo-m-toluidine 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
357800050 357800250 357801000
ACRO357800050EA 52.55 EUR
ACRO357800050 ACRO357800250 ACRO357801000
4-Iodo-m-toluidine 98%
4-Iodo-m-toluidine
Vzorec: C₇H₈IN
Teplota tavenia: 50…55 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD01569451
Číslo CAS: 4949-69-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Beige to light brown to dark grey Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 50 to 55 °C
GC ≥97.5 %